Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
23115.01 23115.03
SERA23115.01EA 62.3 EUR InStock
SERA23115.01 SERA23115.03
Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >71 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge