Salzsäure 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
343102-2L 343102-500ML
343102-2LEA 132.96 EUR InStock
343102-2L 343102-500ML
Salzsäure 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% volumetrische Lösung, Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Siedepunkt: 100 °C
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 1,0 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (trubidity) complying
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Traceable to NIST SRM effective
Assay 0.1900 - 0.2100 N
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge