Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Salzsäure 0.357 mol/l (N/2.8)

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

01240.5020 01240.6020 01240.6400 01240.7020 01240.3000 01240.4000 01240.5400
KRAF01240.5020EA 74.6 EUR InStock
KRAF01240.5020 KRAF01240.6020 KRAF01240.6400 KRAF01240.7020 KRAF01240.3000 KRAF01240.4000 KRAF01240.5400
Salzsäure 0.357 mol/l (N/2.8)
Salzsäure


Formel: HCl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge