Methansulfonsäure 70% 70, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
MQ200
471348-100ML 471348-1L 471348-500ML 471348-18L
SIAL471348-100MLEA 43.9 EUR InStock
SIAL471348-100ML SIAL471348-1L SIAL471348-500ML SIAL471348-18L
Methansulfonsäure 70% 70, Sigma-Aldrich®
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
MW: 96.11 g/mol
Siedepunkt: 217
Melting Pt: 20
Flash-Pt: 189
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05981
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=ce100294bebaa179a8a071e9b506dfe2dee7a816&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge