Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Methanol 95%

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

05160.3700 05160.4700 05160.7700 05160.2700 05160.5400 05160.6400
KRAF05160.3700EA 43.6 EUR InStock
KRAF05160.3700 KRAF05160.4700 KRAF05160.7700 KRAF05160.2700 KRAF05160.5400 KRAF05160.6400
Kaliumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Methanol 95%
Kaliumhydroxid


Formel: KOH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge