Kaliumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in Methanol
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
05058.4700 05058.2700 05058.3700
KRAF05058.4700EA 195 EUR InStock
KRAF05058.4700 KRAF05058.2700 KRAF05058.3700
Kaliumhydroxid 0.2 mol/l (0.2 N) in Methanol
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1992
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge