Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in Ethanol, vergällt, 96% (v/v)

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

05083.3700 05083.4700
KRAF05083.3700EA 113 EUR InStock
KRAF05083.3700 KRAF05083.4700
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in Ethanol, vergällt, 96% (v/v)
Kaliumhydroxid


Formel: KOH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge