Magnesiumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
01385.3000 01385.2000 01385.5020
KRAF01385.3000EA 146 EUR InStock
KRAF01385.3000 KRAF01385.2000 KRAF01385.5020
Magnesiumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge