Diisobutylaluminiumhydrid 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MQ200
215007-100ML 215007-18L 215007-800ML
SIAL215007-100MLEA 68.6 EUR InStock
SIAL215007-100ML SIAL215007-18L SIAL215007-800ML
Diisobutylaluminiumhydrid 1 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Diisobutylaluminiumhydrid
Formel: C₈H₁₉Al
MW: 142.22 g/mol
Melting Pt: -80
Dichte: 0.798
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008928
CAS-Nummer: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge