Tetrabutylammoniumhydroxid 0.4 M in Wasser für die HPLC
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
420121000 420125000 420120025
ACRO420121000EA 78.3 EUR InStock
ACRO420121000 ACRO420125000 ACRO420120025
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.4 M in Wasser für die HPLC
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
UV at 420 nm A: ≤0.15
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge