Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Iod standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

35632.AP 35632.K2
35632.APEA 161 EUR InStock
35632.AP 35632.K2
Iod standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Iod
CAS No.: 7553-56-2 Molecular Formula: I2 Formula Weight: 253.81 Physical Form: Liquid UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011355


Formel: I₂
MW: 253.81 g/mol
Siedepunkt: 184.3
Melting Pt: 114
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05036
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge