Silbersulfat 60 g/l in Schwefelsäure
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
05242.3700 05242.4700
KRAF05242.3700EA 342 EUR InStock
KRAF05242.3700 KRAF05242.4700
Silbersulfat 60 g/l in Schwefelsäure
Silbersulfat
Formel: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Siedepunkt: 1085
Melting Pt: 655
MDL Number: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08603
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge