Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumiodid 10% in wässriger Lösung analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


03027.3100 03027.4100 03027.5120 03027.1700 03027.2700
KRAF03027.3100EA 83.2 EUR InStock
KRAF03027.3100 KRAF03027.4100 KRAF03027.5120 KRAF03027.1700 KRAF03027.2700
Kaliumiodid 10% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Kaliumiodid


Formel: Kl
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011405
CAS-Nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge