Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
86880-100ML 86880-2.5L 86880-500ML
SIAL86880-100MLEA 64.1 EUR InStock
SIAL86880-100ML SIAL86880-2.5L SIAL86880-500ML
Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge