Tetramethylammoniumhydroxid 25% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
334901-100ML 334901-500ML
SIAL334901-100MLEA 56.2 EUR InStock
SIAL334901-100ML SIAL334901-500ML
Tetramethylammoniumhydroxid 25% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammonium hydroxide
Formel: C₄H₁₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge