Hydrazin-Lösung 24-26% (durch Iodometrie), Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
15622-1L 15622-6X1L
15622-1LEA 102.85 EUR InStock
15622-1L 15622-6X1L
Hydrazin-Lösung 24-26% (durch Iodometrie), Fluka™
Hydrazin
Beilstein Number: 878137
Formel: H₄N₂
Dichte: 1,010 g/cm³
Flash-Pt: 100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011417
CAS-Nummer: 302-01-2
EINECS: 206-114-9
UN: 3293
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) 24 - 26 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge