Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydrazin-Lösung ∼35% N₂H₄ in Wasser, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMAALDRICH

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

309400-5G 309400-100G 309400-500G
SIAL309400-5GEA 82.8 EUR InStock
SIAL309400-5G SIAL309400-100G SIAL309400-500G
Hydrazin-Lösung ∼35% N₂H₄ in Wasser, Sigma-Aldrich®
Hydrazin


Formel: H₄N₂
MDL Number: MFCD00011417
CAS-Nummer: 302-01-2
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge