TAE-Puffer-Lösung 50fach konzentriert (TRIS-Acetat-EDTA-Puffer) Electran® für die Elektrophorese
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
444125DEA 253 EUR InStock
VWRC444125D
TAE-Puffer-Lösung 50fach konzentriert (TRIS-Acetat-EDTA-Puffer) Electran® für die Elektrophorese
DNasen (Exo- und Endonuklease), RNase und Proteasen nicht detektiert.
50X fach konzentrierte Lösung 2M Tris, 50mM EDTA und 1 M Essigsäure pH 8.0 in destill. entionisiertem Wasser.
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge