2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007517-10G 007517-25G 007517-5G
FLUO007517-10GEA 0 EUR InStock
FLUO007517-10G FLUO007517-25G FLUO007517-5G
2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid
2,2,2-Trifluorethylammoniumchlorid
Formel: C₂H₅ClF₃N
Melting Pt: 222…226 °C
MDL Number: MFCD00012875
CAS-Nummer: 373-88-6
EINECS: 206-771-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge