TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
37192.01 37192.02
SERA37192.01EA 45.1 EUR InStock
SERA37192.01 SERA37192.02
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
TRIS HCl (Tris(hydroxymethyl)aminomethan Hydrochlorid)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Melting Pt: 150…152 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012590
CAS-Nummer: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=333372f99709b662d2d0452ab1cb55c39fae311f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge