Guanidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
G4505-25G G4505-500G G4505-10KG G4505-1KG G4505-25KG G4505-2KG
SIALG4505-25GEA 41.4 EUR InStock
SIALG4505-25G SIALG4505-500G SIALG4505-10KG SIALG4505-1KG SIALG4505-25KG SIALG4505-2KG
Guanidiniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumchlorid
Formel: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Melting Pt: 185 °C
Dichte: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013026
CAS-Nummer: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=ec49804319d0557e26e13f7611afdfc1d7f091c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge