Hydraziniumhydroxid ≥98% N₂H₄ 64-65 %, Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
207942-2KG 207942-500G 207942-100G 207942-5G
SIAL207942-2KGEA 174 EUR InStock
SIAL207942-2KG SIAL207942-500G SIAL207942-100G SIAL207942-5G
Hydraziniumhydroxid ≥98% N₂H₄ 64-65 %, Reagenzqualität, Sigma-Aldrich®
Hydraziniumhydroxid
Formel: NH₂NH₂·H₂O
Siedepunkt: 117,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –51,7 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149931
CAS-Nummer: 7803-57-8
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge