Hydraziniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
216046-100G 216046-500G 216046-5G
SIAL216046-100GEA 50.5 EUR InStock
SIAL216046-100G SIAL216046-500G SIAL216046-5G
Hydraziniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Hydraziniumsulfat
Formel: NH₂NH₂·H₂SO₄
MW: 130.12 g/mol
Melting Pt: 254
Dichte: 1.37 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00044873
CAS-Nummer: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,04772
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge