Hydraziniummonochlorid 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Synonyms: Hydraziniumchlorid
ACRO201990010EA 230 EUR InStock
ACRO201990010 ACRO201992500 ACRO201990051
Hydraziniummonochlorid 98+%
Hydraziniummonochlorid
Formel: H₅ClN₂
MW: 68,51 g/mol
Melting Pt: 89…93 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2644-70-4
EINECS: 220-154-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge