Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinkacetat Dihydrat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

06227.3600 06227.5600
KRAF06227.3600EA 58.1 EUR InStock
KRAF06227.3600 KRAF06227.5600
Zinkacetat Dihydrat, reinst
Zinkacetat Dihydrat


Formel: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
MW: 219.51 g/mol
Melting Pt: 237
Dichte: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066961
CAS-Nummer: 5970-45-6
EINECS: 209-170-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge