Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Oxalsäure Dihydrat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

06209.1600 06209.3600 06209.2600 06209.5600 06209.6600 06209.7500
KRAF06209.1600EA 0 EUR InStock
KRAF06209.1600 KRAF06209.3600 KRAF06209.2600 KRAF06209.5600 KRAF06209.6600 KRAF06209.7500
Oxalsäure Dihydrat, reinst
Oxalsäure Dihydrat


Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Siedepunkt: 149…160 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101
Dichte: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=8285f17a75fcf74b6035d4a51c0106d96b11ea1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge