Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Oxalsäure Dihydrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

15308.1600 15308.3600 15308.5600 15308.2600
KRAF15308.1600EA 33.1 EUR InStock
KRAF15308.1600 KRAF15308.3600 KRAF15308.5600 KRAF15308.2600
Oxalsäure Dihydrat analytisches Reagens
Oxalsäure Dihydrat


Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Siedepunkt: 149…160 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101
Dichte: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=8285f17a75fcf74b6035d4a51c0106d96b11ea1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..