Oxalsäure Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
247537-100G 247537-2.5KG 247537-500G
SIAL247537-100GEA 47 EUR InStock
SIAL247537-100G SIAL247537-2.5KG SIAL247537-500G
Oxalsäure Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Oxalsäure Dihydrat
Formel: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126.07 g/mol
Siedepunkt: 149…160 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 101
Dichte: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149102
CAS-Nummer: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8 III
REACH: 01-2119534576-33
Merck Index: 13,06980
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc1447f5f23a589dc85e10dd090c86e33b6541b&vid=8285f17a75fcf74b6035d4a51c0106d96b11ea1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge