tri-Natriumcitrat Dihydrat
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
38642.02 38642.03
SERA38642.02EA 66.9 EUR InStock
SERA38642.02 SERA38642.03
tri-Natriumcitrat Dihydrat
tri-Natriumcitrat Dihydrat
Formel: Na₃C₆H₅O₇·2H₂O
MW: 294.1 g/mol
Melting Pt: 150
Dichte: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150031
CAS-Nummer: 6132-04-3
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 13,08675
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e32147a215e8895f4b6db5aab1b99da667b795ac&vid=b5a83f85beab042cd731cc8937f48281f0b798e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge