Natriumperchlorat Monohydrat 98% ACS, Fluka™
Lieferant: HONEYWELL
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
310514-100G 310514-500G
310514-100GEA 34.74 EUR InStock
310514-100G 310514-500G
Natriumperchlorat Monohydrat 98% ACS, Fluka™
Natriumperchlorat Monohydrat
Formel: NaClO₄·H₂O
Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen)
Melting Pt: 469 °C (wasserfrei)
Dichte: 2,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149164
CAS-Nummer: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Assay of NaClO4 85.0 - 90.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 200 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 20 ppm
Chloride (Cl) Max. 30 ppm
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge