Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


103494GEA 78.7 EUR InStock
103494G 103495H
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat


Formel: K₂HPO₄·3H₂O
MW: 228.22 g/mol
Siedepunkt: < 340 °C (1013 hPa)
Dichte: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149926
CAS-Nummer: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) Min. 99.0 %
pH (5 %) 9.2 - 9.4
Solution in water Passes test
Cl (Chloride) Max. 0.001 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.005 %
Total N (Nitrogen) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
As (Arsenic) Max. 0.00005 %
Cu (Copper) Max. 0.0003 %
Fe (Iron) Max. 0.0005 %
Na (Sodium) Max. 0.1 %
Pb (Lead) Max. 0.001 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge