Natriumsulfid Nonahydrat 98+%, reinst
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
387065000 387060025
ACRO387065000EA 61.2 EUR InStock
ACRO387065000 ACRO387060025
Natriumsulfid Nonahydrat 98+%, reinst
Natriumsulfid Nonahydrat
Formel: Na₂S·9H₂O
Siedepunkt: 920 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 50 °C
Dichte: 1,427 g/cm³ (16 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149184
CAS-Nummer: 1313-84-4
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8,II
REACH: 01-2119513694-38
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Adhering crystals and/or chunks
Titration Iodimetric 32.0 to 38.0 % (Na2S)
Thiosulphate (S2O3) ≤5000 ppm
Sulfite (as SO2) ≤2000 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.005 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge