Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumsulfid Nonahydrat 98+% ACS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

424420250 424425000 424420025
ACRO424420250EA 35.8 EUR InStock
ACRO424420250 ACRO424425000 ACRO424420025
Natriumsulfid Nonahydrat 98+% ACS
Natriumsulfid Nonahydrat


Formel: Na₂S·9H₂O
MW: 240.18 g/mol
Siedepunkt: 920
Melting Pt: 50 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149184
CAS-Nummer: 1313-84-4
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8 II
REACH: 01-2119513694-38
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to light yellow Adhering crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥98.0 %
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) Passes test
Impurity ≤0.1 % Sulfite and thiosulfate (as SO4)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge