Magnesiumbromid Hexahydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
202510010 202512500
ACRO202510010EA 116 EUR InStock
ACRO202510010 ACRO202512500
Magnesiumbromid Hexahydrat 99+% zur Analyse
Magnesiumbromid Hexahydrat
Formel: Br₂Mg·6H₂O
Melting Pt: 165 °C (Zersetzung)
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149780
CAS-Nummer: 13446-53-2
EINECS: 232-170-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge