Calciumchlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
C8106-1KG C8106-500G
SIALC8106-1KGEA 55.1 EUR InStock
SIALC8106-1KG SIALC8106-500G
Calciumchlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Calciumchlorid Dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge