Magnesiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M2670-100G M2670-1KG M2670-500G
SIALM2670-100GEA 47.8 EUR InStock
SIALM2670-100G SIALM2670-1KG SIALM2670-500G
Magnesiumchlorid Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3 g/mol
Siedepunkt: 1412
Melting Pt: 117
Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge