Talk Ø -200 mesh (<75 µm)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
222730025 222735000 222730100
ACRO222730025EA 149 EUR InStock
ACRO222730025 ACRO222735000 ACRO222730100
Talk Ø -200 mesh (<75 µm)
Talk
Formel: Mg₃O₁₁Si₄·1H₂O
MW: 379.27 g/mol
Melting Pt: 800 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792903
CAS-Nummer: 14807-96-6
EINECS: 238-877-9
Merck Index: 13,09127
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Particle size ≤75 µm
Loss on ignition ≤7.0 % (1 g, 1100°C)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge