Magnesiumsulfat Heptahydrat 99,0-100,5% (durch komplexometrische Analyse, an Trockenmasse), EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1.05882.2500 1.05882.9500
1.05882.2500EA 144 EUR InStock
1.05882.2500 1.05882.9500
Magnesiumsulfat Heptahydrat 99,0-100,5% (durch komplexometrische Analyse, an Trockenmasse), EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48 g/mol
Melting Pt: 1124
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric; calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
pH-value (5?%; water) 5.0 - 9.2
Acidity or alkalinity conforms
Chloride (Cl) ≤ 0.014%
As (Arsenic) ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Se (Selenium) ≤ 0.001 %
Loss on drying (450?°C) 49.0 - 52.0 %
Residual solvents (ICH Q3C) Excluded by production process
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph Eur, BP, USP
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..