Magnesiumsulfat Heptahydrat
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
39773.01 39773.02
SERA39773.01EA 0 EUR InStock
SERA39773.01 SERA39773.02
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Formel: MgSO₄·7H₂O
MW: 246.48 g/mol
Melting Pt: 1124
Dichte: 2.66 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149785
CAS-Nummer: 10034-99-8
Merck Index: 13,05715
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge