Weißer Ton (Kaolin), TECHNICAL, gewaschen
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Synonyms: Porzellantonhydratisiertes AluminiumsilikatPorzellanerdePfeifenerdeBolus Alba
24926.364EA 139 EUR InStock
24926.364
Weißer Ton (Kaolin), TECHNICAL, gewaschen
Weißer Ton (Kaolin)
Formel: Al₂SiO₇·2H₂O
MW: 258,16 g/mol
Melting Pt: 1760 °C
Dichte: 0,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00062311
CAS-Nummer: 1332-58-7
EINECS: 310-194-1
UN: 0000
REACH: exempt
Merck Index: 13,05300
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge