Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Zinn(II)chlorid Dihydrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

06229.1800 06229.2800 06229.3600 06229.0800
KRAF06229.1800EA 84.4 EUR InStock
KRAF06229.1800 KRAF06229.2800 KRAF06229.3600 KRAF06229.0800
Zinn(II)chlorid Dihydrat analytisches Reagens
Zinn(II)chlorid Dihydrat


Formel: SnCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 246 °C
Dichte: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge