Zinn(II)chlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
474762-25G 474762-5G
SIAL474762-25GEA 187 EUR InStock
SIAL474762-25G SIAL474762-5G
Zinn(II)chlorid Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Zinn(II)chlorid Dihydrat
Formel: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65 g/mol
Siedepunkt: 623
Melting Pt: 246
Dichte: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149863
CAS-Nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge