Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

15192.1600 15192.3600 15192.5600
KRAF15192.1600EA 30.4 EUR InStock
KRAF15192.1600 KRAF15192.3600 KRAF15192.5600
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat analytisches Reagens
Ammoniumeisen(II)sulfat Hexahydrat


Formel: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
MW: 392.14 g/mol
Melting Pt: 100
Dichte: 1.864 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150530
CAS-Nummer: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge