Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Europium(III) chloride hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


11297.03 11297.06 11297.14
11297.03EA 55.5 EUR InStock
11297.03 11297.06 11297.14
Europium(III) chloride hydrate ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Europium(III) chloride hydrate
Purity: 99.99% Molecular Formula: EuCl3.xH2O Formula Weight: 258.32(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Merck Reference: 14,3904 MDL No.: MFCD00010994


Formel: Cl₃Eu·xH₂O
MW: 258.32 g/mol (anhy)
Dichte: 4.89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00217047
EINECS: 233-040-4
Merck Index: 14,3904
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge