Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cer(IV)sulfat Tetrahydrat analytisches Reagens

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

15222.0600 15222.0601 15222.1600
KRAF15222.0600EA 0 EUR InStock
KRAF15222.0600 KRAF15222.0601 KRAF15222.1600
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat analytisches Reagens
Cer(IV)sulfat Tetrahydrat


Formel: Ce(SO₄)₂·4H₂O
MW: 404.3 g/mol
Melting Pt: 180…200 °C
Dichte: 3.91 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149427
CAS-Nummer: 10294-42-5
EINECS: 237-029-5
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02036
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..