Kupfer(II)fluorid Dihydrat ≥99,99% (Metall-Basis), Puratronic®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
13001.09 13001.18
13001.09EA 142 EUR InStock
13001.09 13001.18
Kupfer(II)fluorid Dihydrat ≥99,99% (Metall-Basis), Puratronic®
Kupfer(II)fluorid Dihydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 13454-88-1 Molecular Formula: CuF2.xH2O (x≈2) Formula Weight: 101.54(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.934 Appearance: Blue Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. Merck Reference: 14,2638 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00010977
Formel: CuF₂·2H₂O
MW: 137.57 g/mol
Melting Pt: >130 °C (Zers.)
Dichte: 2.934
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010977
CAS-Nummer: 13454-88-1
EINECS: 232-147-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 14,2638
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge