Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dichloressigsäure 3% (v/v) in Toluol, Novabiochem® deblockierendes Reagens

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.57007.2500 8.57007.1000
8.57007.2500EA 0 EUR InStock
8.57007.2500 MERC8.57007.1000
Dichloressigsäure 3% (v/v) in Toluol, Novabiochem® deblockierendes Reagens
Dichloressigsäure


Formel: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128.94 g/mol
Siedepunkt: 194
Melting Pt: -4
Dichte: 0.87 g/cm³
Flash-Pt: 4.4 °C
MDL Number: MFCD00004223
CAS-Nummer: 79-43-6
UN: 2924
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,03075
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge