Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Scandium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:


11218.03 11218.06
11218.03EA 118 EUR InStock
11218.03 11218.06
Scandium(III)chlorid Hexahydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Scandium(III)chlorid Hexahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 20662-14-0 Molecular Formula: ScCl3.6H2O Formula Weight: 259.41 (151.32anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8392 MDL No.: MFCD00149852


Formel: Cl₃Sc·6H₂O
MW: 259.41 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149852
CAS-Nummer: 20662-14-0
EINECS: 233-799-1
Merck Index: 14,8392
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge