Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mangan(II)sulfat Monohydrat, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Achtung

15280.3600 15280.5600 15280.2600
KRAF15280.3600EA 67.3 EUR InStock
KRAF15280.3600 KRAF15280.5600 KRAF15280.2600
Mangan(II)sulfat Monohydrat, reinst
Mangan(II)sulfat Monohydrat


Formel: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02 g/mol
Melting Pt: 700
Dichte: 2.95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149159
CAS-Nummer: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge