Eisen(III)-nitrat Nonahydrat, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
15250.3600 15250.5600 15250.1600
KRAF15250.3600EA 60.8 EUR InStock
KRAF15250.3600 KRAF15250.5600 KRAF15250.1600
Eisen(III)-nitrat Nonahydrat, reinst
Eisen (III) nitrat Nonahydrat
Formel: Fe(NO₃)₃·9H₂O
MW: 404 g/mol
Siedepunkt: 125
Melting Pt: 47
Dichte: 1.68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149708
CAS-Nummer: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,04057
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..